H7148
Hydroquinone
suitable for photographic applications, ≥99%
Sinónimos:
1,4-Benzenediol, 1,4-Dihydroxybenzene, HQ
About This Item
densidad de vapor
3.81 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 132 °C)
Análisis
≥99%
temp. de autoignición
930 °F
bp
285 °C (lit.)
mp
172-175 °C (lit.)
idoneidad
suitable for photographic applications
cadena SMILES
Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
Clave InChI
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
329.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
165 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?