CCW4102
M-Chromogenic Coliform Broth in Tubes
Selective and differential medium for the detection and enumeration of coliforms and E.coli in water samples by MF technique, suitable for microbiology
Sinónimos:
M-CCB
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
esterilidad
sterile
formulario
liquid
caducidad
9 mo. at 8‑25 °C
Características
ready-to-use
composición
chromogenic β GLU substrate, 0.20 g/L
chromogenic Salmon GAL subt, 0.20 g/L
disodium hydrogen phosphate, 2.70 g/L
peptone, 3.00 g/L
sodium chloride, 5.00 g/L
sodium dihydrogen phosphate, 2.20 g/L
sodium pyruvate, 1.00 g/L
sorbitol, 1.00 g/L
Tergitol™ 7, 0.15 g/L
L-tryptophan, 1.00 g/L
envase
box of 50 tubes
condiciones de almacenamiento
(Tightly closed)
Parámetros
2 mL filling volume
tubo volumen
3 mL
color
pale yellow
pH
6.8±0.2 (25 °C)
aplicaciones
food and beverages
microbiology
idoneidad
Escherichia spp.
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?