Key Documents
BCR612
Ground water (Br, high level)
BCR®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
environmental
formato
matrix material
Envase
4x25 ml
Nota de análisis
For more information please see:
BCR612
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)