Merck
90570
Sigma-Aldrich
Triethyl(trifluoromethyl)silane
purum, ≥98.0% (GC)
Sinónimos:
(Trifluoromethyl)triethylsilane, Triethylsilyl trifluoromethane
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5)3SiCF3
Número de CAS:
Peso molecular:
184.27
Beilstein:
4242161
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
purum
Ensayo
≥98.0% (GC)
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refracción
n20/D 1.382 (lit.)
n20/D 1.382
bp
56-57 °C/60 mmHg (lit.)
densidad
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC[Si](CC)(CC)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H15F3Si/c1-4-11(5-2,6-3)7(8,9)10/h4-6H2,1-3H3
Clave InChI
ZHSKFONQCREGOG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Trifluoromethylation of aryl iodides
  • Trialkylsilylation reactions
  • Used for deposition of perfluoro-methyl silica films
Otras notas
Reagent used for fluoride-induced nucleophilic trifluoromethylations. The higher boiling point of this comp. allows reactions at higher temperatures than with the tri-methyl analogue[1][2]
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
H. Urata et al.
Tetrahedron Letters, 32, 91-91 (1991)
G.P. Stahly et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 2873-2873 (1989)