Merck
87215
Supelco
Trimethyltetradecylammonium hydrogen sulfate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0% (T)
Sinónimos:
Tetradecyltrimethylammonium hydrogen sulfate, Trimethyltetradecylammonium bisulfate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)13N(HSO4)(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
353.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NB.21
descripción
cationic
Ensayo
≥99.0% (T)
calidad
LiChropur
técnicas
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
Absorción UV
λ: 210 nm Amax: 0.1
λ: 290 nm Amax: 0.06
λ: 300 nm Amax: 0.04
λ: 310 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
idoneidad
corresponds to standard for filter test
cadena SMILES
OS([O-])(=O)=O.CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C17H38N.H2O4S/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;1-5(2,3)4/h5-17H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clave InChI
LRWSTBIEJXJNJY-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Trimethyltetradecylammonium hydrogen sulfate may be used as an anionic ion pairing reagent in the quantification of non derivatized sialic acids in glycoproteins using high performance liquid chromatography coupled with nano quantity analyte detector (HPLC-NQAD) and dionex-based high-pH anion-exchange chromatography with pulsed amperometric detection (HPAEC-PAD).
Información legal
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A Novel Approach for Quantitation of Non derivatized Sialic Acid in Protein Therapeutics Using Hydrophilic Interaction Chromatographic Separation and Nano Quantity Analyte Detection.
Chemmalil L, et al.
Journal of Pharmaceutical Sciences, 104(1), 15-24 (2015)