80330
HiCrome™ Enrichment Broth (Base) for EC 0157:H7
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Sinónimos:
EC 0157:H7 HiCrome™ Enrichment Broth (Base)
About This Item
Productos recomendados
formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
bile salts mixture, 1.5 g/L
casein enzymic hydrolysate, 10.0 g/L
chromogenic mixture, 1.3 g/L
sorbitol, 10.0 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
pH final
7.1±0.2 (25 °C)
aplicaciones
agriculture
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
selective and differential for enterovirulent E. coli (EEC)
Aplicación
Nota de preparación
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?