798053
Glycolic acid
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, 99%
Sinónimos:
Hydroxyacetic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
anhydrous
Nivel de calidad
Línea del producto
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Análisis
99%
formulario
crystals
mp
75-80 °C (lit.)
cadena SMILES
OCC(O)=O
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
Clave InChI
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
>572.0 °F - (decomposition)
Punto de inflamabilidad (°C)
> 300 °C - (decomposition)
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.