Merck
70123
Millipore
Nutrient Broth
No. 2, NutriSelect® Basic, suitable for microbiology
Sinónimos:
Standard - Nutrient Broth
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41171607
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
casein peptone, 4.3 g/L
meat peptone, 4.3 g/L
sodium chloride, 6.4 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Basic
pH final
7.5±0.2 (25 °C)
aplicaciones
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
idoneidad
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Listeria spp.
nonselective for Salmonella spp.
nonselective for Shigella spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
Aplicación
For the cultivation and enrichment of less fastidious bacteria for the establishment of permanent cultures, as well as a base in the preparation of special media.
Información legal
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)