Merck
63866
Sigma-Aldrich
(Chloromethyl)polystyrene
extent of labeling: ~1.7 mmol/g Cl loading
Sinónimos:
Merrifield resin
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Extensión del etiquetado
~1.7 mmol/g Cl loading
Matriz
crosslinked with 1% DVB
tamaño de partícula
200-400 mesh
aplicaciones
peptide synthesis
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
Clave InChI
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)