Saltar a
55871
Egg powder
suitable for microbiology
Sinónimos:
Whole egg powder
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
500 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
89,60 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41106212
89,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
chicken egg white
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
ign. residue
≤10%
loss
≤10% loss on drying
solubility
H2O: 10%, turbid, orange-yellow
application(s)
food and beverages, microbiology
suitability
Bacillus spp., Clostridium spp., Micrococcus spp., Staphylococcus spp.
General description
A source of protein and other important growth factors for microorganisms like Clostridia, Bacillus cereus, Staphylococci and Micrococci.
One kg of egg powder and 3 liters of water is equivalent to the original egg liquid; 1 kg egg powder is equivalent to 80 eggs.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
55871-500G-F04061832583129