Merck
55766
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-(3-Hydroxy-2-methylpropyl)triphenylphosphonium bromide
technical, ≥90% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H24BrOP
Número de CAS:
Peso molecular:
415.30
Beilstein:
4732593
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
grado
technical
Análisis
≥90% (HPLC)
mp
176-178 °C
cadena SMILES
[Br-].C[C@@H](CO)C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)