Documentos clave
462803
Pt-Co/Hazen/APHA Colour Reference Standard
stock solution, ASTM D 1209 (ASTM colour 500)
Sinónimos:
Colour Reference Standard Platinum Cobalt 500, Pt-Co/Hazen/APHA Color Reference Standard
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Agency
according to ASTM® D 1209
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicaciones
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
Formato
multi-component solution
Descripción general
This product is an analytical standard, produced as per the ISO 9001 Quality system.
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Pt-Co/Hazen/APHA colour reference standards can be found on the Paragon Scientific webpage.
Aplicación
Pt-Co/Hazen/APHA (ASTM colour 500) colour reference standard is used with coloured solutions that show light absorption characteristics, matching those of the platinum-cobalt scale.
It may be used as a colour standard for visual analysis of colour following the ASTM D 1209 test method.
Características y beneficios
  • Certified under ISO 9001 Quality management system
  • Absorbance values within the ASTM D1209-05 (2011) range
  • Available with a certificate of analysis and MSDS
  • Full traceability to international standards
  • Provided in a 500-mL pack size with tamper-evident packaging
  • 12-months of shelf life
Información legal
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Health hazardCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
An application of spectrophotometer for ADMI color measurement
Journal of Physics. Conference Series, 012064 null