45968
2,3-Dinitrotoluene
analytical standard
Sinónimos:
2,3-DNT, 2,4-DNT
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
59-61 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
formato
neat
cadena SMILES
Cc1cccc(c1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c1-5-3-2-4-6(8(10)11)7(5)9(12)13/h2-4H,1H3
Clave InChI
DYSXLQBUUOPLBB-UHFFFAOYSA-N
Productos recomendados
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?