44462
AmberChrom™ 50WX2 Ion Exchange Resin
sodium form, 100-200 mesh
About This Item
Productos recomendados
product name
AmberChrom™ 50WX2, Na+-form, 100-200 mesh
formulario
beads
reticulante
2 % cross-linked
técnicas
LPLC: suitable
pérdida
~75% loss on drying, 110 °C
matriz
styrene-divinylbenzene
grupo activo de la matriz
sulfonic acid functional group
tamaño de partícula
100-200 mesh
capacidad
0.6 meq/mL
técnica de separación
cation exchange
InChI
1S/C10H11.C10H10.C8H8.Na/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;/h3,5-8H,1-2,4H2;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;/q-1;;;+1
Clave InChI
NEQWAZPDMBONCG-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?