Merck
36788
Sigma-Aldrich
4-(2,5-Diethoxy-4-nitrophenyl)morpholine
purum, ≥99.0% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H20N2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
296.32
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
grado
purum
Análisis
≥99.0% (GC)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
color
very deep yellow
mp
137-141 °C (lit.)
137-141 °C
cadena SMILES
CCOc1cc(c(OCC)cc1N2CCOCC2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H20N2O5/c1-3-20-13-10-12(16(17)18)14(21-4-2)9-11(13)15-5-7-19-8-6-15/h9-10H,3-8H2,1-2H3
Clave InChI
KNHGNICBXADRMC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)