Merck
338494
Sigma-Aldrich
trans-4-(Diethylamino)cinnamaldehyde
98%
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5)2NC6H4CH=CHCHO
Número de CAS:
Peso molecular:
203.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
Ensayo
98%
mp
74-76 °C (lit.)
cadena SMILES
CCN(CC)c1ccc(\C=C\C=O)cc1
InChI
1S/C13H17NO/c1-3-14(4-2)13-9-7-12(8-10-13)6-5-11-15/h5-11H,3-4H2,1-2H3/b6-5+
Clave InChI
JXXOTBSUZDDHLT-AATRIKPKSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)