32730
1,4-Diaminoanthraquinone
technical, ≥90% (HPLC)
About This Item
grado
technical
Ensayo
≥90% (HPLC)
mp
~260 °C
265-269 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1ccc(N)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C14H10N2O2/c15-9-5-6-10(16)12-11(9)13(17)7-3-1-2-4-8(7)14(12)18/h1-6H,15-16H2
Clave InChI
FBMQNRKSAWNXBT-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
644.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
340 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)