32668
Nabam-d4 hexahydrate
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
Disodium ethylene-d4-bis(dithiocarbamate) hexahydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
formato
neat
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[2H]C([2H])(NC([S-])=S)C([2H])([2H])NC([S-])=S
InChI
1S/C4H8N2S4.2Na.6H2O/c7-3(8)5-1-2-6-4(9)10;;;;;;;;/h1-2H2,(H2,5,7,8)(H2,6,9,10);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2/i1D2,2D2;;;;;;;;
Clave InChI
JPLBPVJXWHMSLP-KJGMLHTRSA-L
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?