32559
Ethyl 4-hydroxybenzoate-ring-13C6 solution
50 μg/mL in acetone, analytical standard
Sinónimos:
4-Hydroxybenzoic acid ethyl ester-ring-13C6 solution, Ethyl paraben-ring-13C6 solution
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
50 μg/mL in acetone
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
formato
single component solution
cambio de masa
M+5
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCOC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](O)c([13cH]1)C#CC#CC#CC#CC#CC#C
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17.0 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?