Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 162,00 € 121,50 € |
50 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 400,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
198.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥96.0% (HPLC)
Form:
liquid
121,50 €
Precio de catálogo162,00 €Ahorre 25 %Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
form
liquid
impurities
≤1.0% water
SMILES string
CC([O-])=O.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.C2H4O2/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-2(3)4/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
BSKSXTBYXTZWFI-UHFFFAOYSA-M
General description
1-Butyl-3-methylimidazolium acetate is a room temperature ionic liquid.[1] It is reported to irreversibly adsorb gaseous CO2, therefore can be a useful means for the separation of greenhouse gas.[2] CO2 has been reported to readily dissolve in 1-butyl-3-methylimidazolium-acetate. It also forms reversible molecular complex with CO2 in the ratio of 1 (CO2) : 2 (1-butyl-3-methylimidazolium-acetate).[1]
Application
1-Butyl-3-methylimidazolium acetate may be used to effectively capture CO2 from post-combustion flue gas. It may be used in the preparation of 1-butyl-3-methylimidazolium-2-carboxylate via carboxylation with CO2.[1]
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Butyl-3-methylimidazolium acetate
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
307.4 °F - closed cup
flash_point_c
153.00 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?