Merck
23170
Sigma-Aldrich
(2-Bromoethyl) chloroformate
purum, ≥95.0% (AT)
About This Item
Fórmula lineal:
ClCOOCH2CH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
187.42
Beilstein:
906849
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
grado
purum
Análisis
≥95.0% (AT)
índice de refracción
n20/D 1.478 (lit.)
n20/D 1.478
bp
67-68 °C/11 mmHg
densidad
1.743 g/mL at 20 °C
1.749 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC(=O)OCCBr
InChI
1S/C3H4BrClO2/c4-1-2-7-3(5)6/h1-2H2
Clave InChI
ZLCKDYMZBZNBMJ-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
For the introduction of the BEOC-amino protecting group which is cleaved with diluted base after modification with tert-phosphines; Or with fluoride ions after modification with trimethylstannyl-lithium
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
T.-L. Ho
Synthetic Communications, 8, 359-359 (1978)
H. Kunz
Justus Liebigs Annalen der Chemie, 1674-1674 (1976)