154709
Disulfuro de carbono
spectrophotometric grade, ≥99%
About This Item
Productos recomendados
grado
spectrophotometric grade
densidad de vapor
2.67 (vs air)
presión de vapor
5.73 psi ( 20 °C)
Análisis
≥99%
formulario
liquid
temp. de autoignición
212 °F
lim. expl.
50 %
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurezas
≤0.03% water
residuo de evap.
<0.0005%
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.627 (lit.)
bp
46 °C (lit.)
mp
−112-−111 °C (lit.)
densidad
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorción UV
λ: 386 nm Amax: 1.0
λ: 388 nm Amax: 0.50
λ: 394 nm Amax: 0.25
λ: 403 nm Amax: 0.10
λ: 410 nm Amax: 0.05
λ: 500-750 nm Amax: 0.01
cadena SMILES
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
Clave InChI
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Órganos de actuación
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-22.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-30 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?