0908-BM
Neu5Acα6`(6-su)LN-C3-biot
About This Item
Productos recomendados
conjugado
biotin conjugate
Línea del producto
BM-Series
Análisis
95% (H-NMR)
formulario
lyophilized powder
mol peso
1195.2 Da
fabricante / nombre comercial
GlycoNZ
Extensión del etiquetado
20 mol% Biotin ligand density
técnicas
glycol-bead construction: suitable
glycol-surface construction: suitable
microarray: suitable
probe type
trisaccharide
probe presentation
monomeric
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
These glycoconjugate probes have an elongated spacer giving them the possibility to bind avidin or streptavidin. The biotin fragment is hydrophobic enough to permit the probes to be adsorbed on SepPack C18 cartridges from aqueous solutions, and to be eluted by methanol, similarly to glycosides bearing a “Lemieux-type” space. The spacer is the normal spacer of the ligand plus the spacer of the biotin label –CO(CH2)5NH–.
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)