07442
D-(+)-Turanose
analytical standard
Sinónimos:
3-O-α-D-Glucopyranosyl-D-fructose
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (GC)
actividad óptica
[α]20/D 75.8±1.0°, c = 4 in H2O
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
clases químicas de analitos
oligosaccharides
aplicaciones
food and beverages
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O)COC2(O)CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-5-7(17)8(18)9(19)11(22-5)23-10-6(16)4(15)2-21-12(10,20)3-14/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12?/m1/s1
Clave InChI
SEWFWJUQVJHATO-PUVWEJBASA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)