Merck
06060
Sigma-Aldrich
Allyl phenyl sulfide
≥96.5% (GC)
About This Item
Fórmula lineal:
CH2=CHCH2SC6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
150.24
Beilstein:
1856940
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥96.5% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.572
bp
223-225 °C (lit.)
densidad
1.024 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
C=CCSc1ccccc1
InChI
1S/C9H10S/c1-2-8-10-9-6-4-3-5-7-9/h2-7H,1,8H2
Clave InChI
QGNRLAFFKKBSIM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)