00733
Ethyl decanoate
analytical standard
Sinónimos:
Capric acid ethyl ester, Ethyl caprate
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
densidad de vapor
6.9 (vs air)
Análisis
≥99.0% (GC)
formulario
liquid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
impurezas
≤0.3% water
índice de refracción
n20/D 1.423-1.427
n20/D 1.425 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
densidad
0.864 g/cm3
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h3-11H2,1-2H3
Clave InChI
RGXWDWUGBIJHDO-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
102 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)