Merck
00166
Supelco
Eschka′s Reagent
for sulfur determination in carbon, 38-42% (Mg, complexometric)
Sinónimos:
Magnesium oxide – sodium carbonate 2:1
About This Item
Fórmula lineal:
2MgO · Na2CO3
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
Nivel de calidad
Análisis
38-42% (Mg, complexometric)
formulario
powder
calidad
for sulfur determination in carbon
impurezas
magnesium oxide
≤0.0005% total of sulfur (S)
pérdida
≤0.5% loss on drying, 105 °C
trazas de catión
Ba: ≤10 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
aplicaciones
forensics and toxicology
cadena SMILES
[Na+].[Na+].O=[Mg].O=[Mg].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Mg.2Na.2O/c2-1(3)4;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;;;;/q;;;2*+1;;/p-2
Clave InChI
GANAIKRVCIWEMO-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)