21-1350
Nickel(II) sulfamate tetrahydrate
CP
About This Item
Productos recomendados
grado
CP
formulario
solid
disponibilidad
available only in Japan
cadena SMILES
O.O.O.O.[Ni++].NS([O-])(=O)=O.NS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2H3NO3S.Ni.4H2O/c2*1-5(2,3)4;;;;;/h2*(H3,1,2,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Clave InChI
TXRHHNYLWVQULI-UHFFFAOYSA-L
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves