13-1630
Ácido clorhídrico
≥35.0%, SAJ super special grade
About This Item
Productos recomendados
product name
Ácido clorhídrico, SAJ super special grade, ≥35.0%
grado
SAJ super special grade
densidad de vapor
1.3 (vs air)
presión de vapor
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
formulario
liquid
disponibilidad
available only in Japan
concentración
≥35.0%
bp
>100 °C (lit.)
densidad
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Clave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter