Merck
07-1470
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromoquinone-4-chloroimide
JIS special grade
Sinónimos:
2,6-Dibromo-N-chloro-p-benzoquinoneimine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H2Br2ClNO
Número de CAS:
Peso molecular:
299.35
Beilstein:
2094249
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de la sustancia en PubChem:
grado
JIS special grade
formulario
solid
disponibilidad
available only in Japan
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl\N=C1\C=C(Br)C(=O)C(Br)=C1
InChI
1S/C6H2Br2ClNO/c7-4-1-3(10-9)2-5(8)6(4)11/h1-2H
Clave InChI
JYWKEVKEKOTYEX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exploding BombExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Self-react. A - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
C L Garganta et al.
Analytical biochemistry, 240(2), 177-184 (1996-09-05)
Lipoic acid is a coenzyme for pyruvate dehydrogenase, alpha-ketoglutarate dehydrogenase, branched chain-ketoacid dehydrogenase, and the glycine cleavage system. Lipoic acid is covalently attached through an amide to the epsilon-amino group of specific lysine residues of these enzymes. Lipoamidase hydrolyzes the
Post-column derivatization of vitamin B6 using 2,6-dibromoquinone-4-chlorimide.
T Kawamoto et al.
Journal of chromatography, 267(2), 414-419 (1983-09-16)