Merck
03-2990
Sigma-Aldrich
Boron standard solution
1 mg/mL B, suitable for atomic absorption spectrometry, 1000 ppm B
Sinónimos:
Boric acid solution
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
formulario
solid
disponibilidad
available only in Japan
concentración
1 mg/mL B
1000 ppm B
solubilidad
water: soluble
densidad
1.440 g/cm3
idoneidad
suitable for atomic absorption spectrometry
cadena SMILES
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
Clave InChI
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable