01-5150
Ammonium sulfide solution
yellow, SAJ first grade, 5-6% S
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ first grade
formulario
liquid
disponibilidad
available only in Japan
concentración
5-6% S
color
yellow
cadena SMILES
N.N.S
InChI
1S/2H3N.H2S/h2*1H3;1H2
Clave InChI
UXXGWUQNRMPNKH-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable