01-4430
Ammonium bicarbonate
SAJ first grade
Sinónimos:
Ammonium hydrogen carbonate
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ first grade
densidad de vapor
2.7 (vs air)
presión de vapor
513 hPa ( 50 °C)
67.1 hPa ( 20 °C)
formulario
solid
disponibilidad
available only in Japan
pH
7.0-8.5 (25 °C, 79.1 g/L)
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
N.OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.H3N/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);1H3
Clave InChI
ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable