RIE240870487
Rieke Metals, Inc.
4-Methyl-3-(3-trifluoromethylbenzoyl)pyridine
About This Item
Peso molecular:
265.23
Número MDL:
Iupac Name
(4-methyl-3-pyridinyl)[3-(trifluoromethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C14H10F3NO/c1-9-5-6-18-8-12(9)13(19)10-3-2-4-11(7-10)14(15,16)17/h2-8H,1H3
Clave InChI
JPRTVLFSGZNGIM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5622-09
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)