Merck
RIE156331242
Rieke Metals, Inc.
2',5'-difluoro-5-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)valerophenone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
312.36
Número MDL:
Iupac Name
1-(2,5-difluorophenyl)-5-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-1-pentanone
Inchi Code
1S/C17H22F2O3/c1-17(2)10-21-16(22-11-17)6-4-3-5-15(20)13-9-12(18)7-8-14(13)19/h7-9,16H,3-6,10-11H2,1-2H3
Clave InChI
IPZBNQZUCNDYFW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/8524-4-0
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)