RIE156330749
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 2-(2-oxopropyl)benzoate
About This Item
Iupac Name
ethyl 2-(2-oxopropyl)benzoate
Inchi Code
1S/C12H14O3/c1-3-15-12(14)11-7-5-4-6-10(11)8-9(2)13/h4-7H,3,8H2,1-2H3
Clave InChI
ORRRDJZGTPZYJH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7608
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)