Merck
RIE156327179
Rieke Metals, Inc.
4'-cyano-3-(4-fluorophenyl)propiophenone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
253.28
Número MDL:
Iupac Name
4-[3-(4-fluorophenyl)propanoyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C16H12FNO/c17-15-8-3-12(4-9-15)5-10-16(19)14-6-1-13(11-18)2-7-14/h1-4,6-9H,5,10H2
Clave InChI
BMFRAJGWCPIUHQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-2300-10
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)