RIE156326971
Rieke Metals, Inc.
4'-methoxy-3-(4-thiomethylphenyl)propiophenone
About This Item
Iupac Name
1-(4-methoxyphenyl)-3-[4-(methylsulfanyl)phenyl]-1-propanone
Inchi Code
1S/C17H18O2S/c1-19-15-8-6-14(7-9-15)17(18)12-5-13-3-10-16(20-2)11-4-13/h3-4,6-11H,5,12H2,1-2H3
Clave InChI
GQKJUSTUEVBXTA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-1500-07
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)