Merck
RIE156326411
Rieke Metals, Inc.
4'-fluoro-2-thiomorpholinomethyl benzophenone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
315.41
Número MDL:
Iupac Name
(4-fluorophenyl)[2-(4-thiomorpholinylmethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C18H18FNOS/c19-16-7-5-14(6-8-16)18(21)17-4-2-1-3-15(17)13-20-9-11-22-12-10-20/h1-8H,9-13H2
Clave InChI
SQTIZVNBXWDJOJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6126-0700-23
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)