Merck
RIE156325145
Rieke Metals, Inc.
3'-Carboethoxy-2-morpholinomethyl benzophenone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
353.42
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 3-[2-(4-morpholinylmethyl)benzoyl]benzoate
Inchi Code
1S/C21H23NO4/c1-2-26-21(24)17-8-5-7-16(14-17)20(23)19-9-4-3-6-18(19)15-22-10-12-25-13-11-22/h3-9,14H,2,10-13,15H2,1H3
Clave InChI
GLMWMTYWULROBK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6126-0100-12
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)