Merck
RIE156324870
Rieke Metals, Inc.
3'-azetidinomethyl-2,4-dimethylbenzophenone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
279.38
Número MDL:
Iupac Name
[3-(1-azetidinylmethyl)phenyl](2,4-dimethylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C19H21NO/c1-14-7-8-18(15(2)11-14)19(21)17-6-3-5-16(12-17)13-20-9-4-10-20/h3,5-8,11-12H,4,9-10,13H2,1-2H3
Clave InChI
QKDYKYFOTOPKDX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6125-0400-27
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)