Merck
RIE156324845
Rieke Metals, Inc.
ethyl 6-oxo-6-[3-(pyrrolidinomethyl)phenyl]hexanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
317.43
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 6-oxo-6-[3-(1-pyrrolidinylmethyl)phenyl]hexanoate
Inchi Code
1S/C19H27NO3/c1-2-23-19(22)11-4-3-10-18(21)17-9-7-8-16(14-17)15-20-12-5-6-13-20/h7-9,14H,2-6,10-13,15H2,1H3
Clave InChI
HVJHGRYSLRHPNW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6125-0307-00
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)