RIE156324744
Rieke Metals, Inc.
2-carboethoxy-3'-piperidinomethyl benzophenone
About This Item
Iupac Name
ethyl 2-[3-(1-piperidinylmethyl)benzoyl]benzoate
Inchi Code
1S/C22H25NO3/c1-2-26-22(25)20-12-5-4-11-19(20)21(24)18-10-8-9-17(15-18)16-23-13-6-3-7-14-23/h4-5,8-12,15H,2-3,6-7,13-14,16H2,1H3
Clave InChI
GNJXYPBHOFXACC-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)