RIE156324675
Rieke Metals, Inc.
ethyl 7-oxo-7-[4-(3-pyrrolinomethyl)phenyl]heptanoate
About This Item
Iupac Name
ethyl 7-[4-(2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-ylmethyl)phenyl]-7-oxoheptanoate
Inchi Code
1S/C20H27NO3/c1-2-24-20(23)9-5-3-4-8-19(22)18-12-10-17(11-13-18)16-21-14-6-7-15-21/h6-7,10-13H,2-5,8-9,14-16H2,1H3
Clave InChI
AICCLHCURZZEKV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6124-0908-00
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)