Merck
RIE156324518
Rieke Metals, Inc.
4-carboethoxy-4'-thiomorpholinomethyl benzophenone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
369.48
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 4-[4-(4-thiomorpholinylmethyl)benzoyl]benzoate
Inchi Code
1S/C21H23NO3S/c1-2-25-21(24)19-9-7-18(8-10-19)20(23)17-5-3-16(4-6-17)15-22-11-13-26-14-12-22/h3-10H,2,11-15H2,1H3
Clave InChI
PRIGICDPPNSPBG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6124-0700-13
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)