Merck
RIE156323011
Rieke Metals, Inc.
3-Carboethoxyphenyl cyclohexyl ketone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
260.33
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 3-(cyclohexylcarbonyl)benzoate
Inchi Code
1S/C16H20O3/c1-2-19-16(18)14-10-6-9-13(11-14)15(17)12-7-4-3-5-8-12/h6,9-12H,2-5,7-8H2,1H3
Clave InChI
MINBUUGOYLHGFS-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6123-04-12
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)