Merck
RIE156321376
Rieke Metals, Inc.
4-Bromo-3',5'-dichlorobenzophenone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
330.01
Número MDL:
Iupac Name
(4-bromophenyl)(3,5-dichlorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H7BrCl2O/c14-10-3-1-8(2-4-10)13(17)9-5-11(15)7-12(16)6-9/h1-7H
Clave InChI
HSCQVAKHSDLCBA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5191-19
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)