Merck
RIE156320951
Rieke Metals, Inc.
4-Iodo-3'-methylbenzophenone
About This Item
Peso molecular:
322.15
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
(4-iodophenyl)(3-methylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H11IO/c1-10-3-2-4-12(9-10)14(16)11-5-7-13(15)8-6-11/h2-9H,1H3
Clave InChI
JYRWERDOVMPFEW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5212-22
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)