RIE156320800
Rieke Metals, Inc.
3,4-Dimethoxy-2'-iodobenzophenone
About This Item
Peso molecular:
368.17
Número MDL:
Iupac Name
(3,4-dimethoxyphenyl)(2-iodophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C15H13IO3/c1-18-13-8-7-10(9-14(13)19-2)15(17)11-5-3-4-6-12(11)16/h3-9H,1-2H3
Clave InChI
ISRLZBLMESYWFT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5194-20
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)