RIE156320647
Rieke Metals, Inc.
4-Acetoxy-2'-chlorobenzophenone
About This Item
Iupac Name
4-(2-chlorobenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C15H11ClO3/c1-10(17)19-12-8-6-11(7-9-12)15(18)13-4-2-3-5-14(13)16/h2-9H,1H3
Clave InChI
KWEFKRBEISXAIJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)